2-(Phenylsulphonyl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9876-250G OR9876-25G OR9876-100G
APOSOR9876-250GEA 114 EUR InStock
APOSOR9876-250G APOSOR9876-25G APOSOR9876-100G
2-(Phenylsulphonyl)aniline
2-(Phenylsulphonyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007706
Numéro CAS: 4273-98-7
EINECS: 224-271-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité