2-Amino-5-chlorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
OR9877-100G OR9877-25G OR9877-5G
APOSOR9877-100GEA 126 EUR InStock
APOSOR9877-100G APOSOR9877-25G APOSOR9877-5G
2-Amino-5-chlorophénol 97%
2-Amino-5-chlorophénol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Point de fusion: 145…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093863
Numéro CAS: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité