Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9880-1G OR9880-100MG OR9880-250MG
APOSOR9880-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR9880-1G APOSOR9880-100MG APOSOR9880-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419462
Numéro CAS: 64951-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité