Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
OR9882-1G OR9882-250MG OR9882-5G
APOSOR9882-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR9882-1G APOSOR9882-250MG APOSOR9882-5G
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125316
Numéro CAS: 78587-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité