Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9899-25GEA 51 EUR InStock
APOSOR9899-25G
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,22 g/mol
Point de fusion: 172…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00123414
Numéro CAS: 7210-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité