3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-1H-indazol-3-amine
OR9914-1G OR9914-5G OR9914-25G
APOSOR9914-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9914-1G APOSOR9914-5G APOSOR9914-25G
3-Amino-5-bromo-1H-indazole 95%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426696
Numéro CAS: 61272-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité