Mercaptamine chlorhydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9920T-100G OR9920T-25G
APOSOR9920T-100GEA 61.1 EUR InStock
APOSOR9920T-100G APOSOR9920T-25G
Mercaptamine chlorhydrate
Mercaptamine chlorhydrate
Used as an antioxidant & in radiation therapy.
Formule: C₂H₇NS·HCl
Point de fusion: 66…68 °C
Densité: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012904
Numéro CAS: 156-57-0
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité