Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9923-25G OR9923-5G OR9923-100G OR9923-500G
APOSOR9923-25GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR9923-25G APOSOR9923-5G APOSOR9923-100G APOSOR9923-500G
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique 97%
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique
Formule: C₁₀H₆O₄
MW: 190,16 g/mol
Point de fusion: 189…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006852
Numéro CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité