Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9928-25GEA 329 EUR InStock
APOSOR9928-25G APOSOR9928-5G APOSOR9928-1G
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030352
Numéro CAS: 2199-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité