2,5-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9939-25GEA 43.7 EUR InStock
APOSOR9939-25G APOSOR9939-5G
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
2,5-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C/10mmHg
Point de fusion: 46…51 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003314
Numéro CAS: 93-02-7
EINECS: 202-211-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité