3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-2,4-dimethyl-6-hydroxybenzaldehyde
OR9955-250MG OR9955-100MG
APOSOR9955-250MGEA 98.6 EUR InStock
APOSOR9955-250MG APOSOR9955-100MG
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde 95%
3-Chloro-6-hydroxy-2,4-dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00732125
Numéro CAS: 81322-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité