Chlorure de toluène-o-sulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
Chlorure de toluène-o-sulfonyle 97%
Chlorure de toluène-o-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024874
Numéro CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité