5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
Point d'ébullition: 128 °C/5mmHg
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1.781 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127818
Numéro CAS: 36082-50-5
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité