3-Chloro-p-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR9971-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR9971-5G
3-Chloro-p-crésol 98%
3-Chloro-p-crésol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 48…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060319
Numéro CAS: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité