5-Méthoxy-1-indanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR9975-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR9975-100G APOSOR9975-5G APOSOR9975-25G
5-Méthoxy-1-indanone 98%
5-Méthoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 107…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003789
Numéro CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité