(-)-Cytisine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9985T-1G OR9985T-5G
APOSOR9985T-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR9985T-1G APOSOR9985T-5G
(-)-Cytisine
(-)-Cytisine
Toxic principle in seed of Laburnum anagyroides & other Leguminosae.
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 218 °C
Point de fusion: 154…1576 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136048
Numéro CAS: 485-35-8
EINECS: 207-616-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité