Bromomalonate de diéthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Diethyl 2-bromomalonate
OR9987-25G OR9987-100G OR9987-500G
APOSOR9987-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR9987-25G APOSOR9987-100G APOSOR9987-500G
Bromomalonate de diéthyle 98%
Bromomalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₁BrO₄
MW: 239,07 g/mol
Point d'ébullition: 140…141 °C/30mmHg
Densité: 1.402 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009138
Numéro CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité