4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR9989-100G OR9989-25G OR9989-500G
APOSOR9989-100GEA 58 EUR InStock
APOSOR9989-100G APOSOR9989-25G APOSOR9989-500G
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,26 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010301
Numéro CAS: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité