2-Toluènethiol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9990-10G OR9990-25G OR9990-100G
APOSOR9990-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR9990-10G APOSOR9990-25G APOSOR9990-100G
2-Toluènethiol 98%
2-Toluènethiol
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: 44540 °C
Densité: 1.054 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004838
Numéro CAS: 137-06-4
EINECS: 205-276-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité