5-Chloro-3-méthyl-1-phénylpyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9991-1G OR9991-5G
APOSOR9991-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR9991-1G APOSOR9991-5G
5-Chloro-3-méthyl-1-phénylpyrazole 98%
5-Chloro-3-méthyl-1-phénylpyrazole
Formule: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,65 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C/4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067853
Numéro CAS: 1131-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité