Alcool 2-chloro-3,6-difluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0003-5G
APOSPC0003-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC0003-5G
Alcool 2-chloro-3,6-difluorobenzylique 98%
Alcool 2-chloro-3,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631445
Numéro CAS: 261762-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité