2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC0006-25GEA 576 EUR InStock
APOSPC0006-25G APOSPC0006-1G APOSPC0006-5G
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzylamine
Formule: C₇H₆ClF₂N
MW: 177,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631449
Numéro CAS: 261762-45-2
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité