α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0008-1G PC0008-5G PC0008-25G
APOSPC0008-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC0008-1G APOSPC0008-5G APOSPC0008-25G
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluène 98%
α-Bromo-2-chloro-3,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631446
Numéro CAS: 90292-67-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité