2-Chloro-3,6-difluorophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Choro-3,6-difluorophenol
PC0012-25G PC0012-5G PC0012-250MG PC0012-1G
APOSPC0012-25GEA 585 EUR InStock
APOSPC0012-25G APOSPC0012-5G APOSPC0012-250MG APOSPC0012-1G
2-Chloro-3,6-difluorophénol 97%
2-Chloro-3,6-difluorophénol
Formule: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631450
Numéro CAS: 261762-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité