3-Chloro-2,6-difluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0015-25G PC0015-5G PC0015-100G
APOSPC0015-25GEA 357 EUR InStock
APOSPC0015-25G APOSPC0015-5G APOSPC0015-100G
3-Chloro-2,6-difluorophénol 98%
3-Chloro-2,6-difluorophénol
Formule: C₆H₃ClF₂O
MW: 164,54 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631330
Numéro CAS: 261762-51-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité