2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-Toluenesulphonic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ester, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC0022-100G PC0022-25G
APOSPC0022-100GEA 676 EUR InStock
APOSPC0022-100G APOSPC0022-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₁₀H₉F₅O₃S
MW: 304,23 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C/0.75mmHg
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093346
Numéro CAS: 565-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité