2-Chloro-6-fluoroanisole 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0024-1G PC0024-25G PC0024-5G
APOSPC0024-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0024-1G APOSPC0024-25G APOSPC0024-5G
2-Chloro-6-fluoroanisole 97+%
2-Chloro-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631573
Numéro CAS: 53145-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité