3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0028-100G PC0028-25G PC0028-5G
APOSPC0028-100GEA 111 EUR InStock
APOSPC0028-100G APOSPC0028-25G APOSPC0028-5G
3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde 90%
3-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631571
Numéro CAS: 85070-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité