3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0031-25G PC0031-10G PC0031-1G
APOSPC0031-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC0031-25G APOSPC0031-10G APOSPC0031-1G
3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-2-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042205
Numéro CAS: 104326-94-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité