5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0037-100G PC0037-500G PC0037-50G PC0037-25G
APOSPC0037-100GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC0037-100G APOSPC0037-500G APOSPC0037-50G APOSPC0037-25G
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631434
Numéro CAS: 57381-34-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité