Chlorure de 2-chloro-5-fluorobenzoyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0040-1G PC0040-500MG
APOSPC0040-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC0040-1G APOSPC0040-500MG
Chlorure de 2-chloro-5-fluorobenzoyle 98%
Chlorure de 2-chloro-5-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631417
Numéro CAS: 21900-51-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité