Chlorure de 5-chloro-2-fluorobenzoyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0047-25G PC0047-5G PC0047-100G
APOSPC0047-25GEA 77.1 EUR InStock
APOSPC0047-25G APOSPC0047-5G APOSPC0047-100G
Chlorure de 5-chloro-2-fluorobenzoyle 97%
Chlorure de 5-chloro-2-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 217…218 °C
Densité: 1.459 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631433
Numéro CAS: 394-29-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité