Alcool 2-chloro-4-fluorobenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0048-25G PC0048-5G PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC0048-25G APOSPC0048-5G APOSPC0048-100G
Alcool 2-chloro-4-fluorobenzylique 98%
Alcool 2-chloro-4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Point de fusion: 44…46 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236024
Numéro CAS: 208186-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité