1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
PC0053-100G PC0053-25G PC0053-500G
APOSPC0053-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC0053-100G APOSPC0053-25G APOSPC0053-500G
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène 97%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C/18mmHg
Point de fusion: 17…19 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079729
Numéro CAS: 6797-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité