2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0062-25G PC0062-5G
APOSPC0062-25GEA 364 EUR InStock
APOSPC0062-25G APOSPC0062-5G
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate 97%
2-Chloro-3-ethylbenzoxazolium tetrafluoroborate
Mild reagent which is able to activate alcohols to nucleophiles: Chem Lett., 383 (1997). Can act as a gentle reducing agent in the presence of base.
Formule: C₉H₉BClF₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011943
Numéro CAS: 63212-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité