3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0067-1G PC0067-25G PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0067-1G APOSPC0067-25G APOSPC0067-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Point de fusion: 38…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02261734
Numéro CAS: 90390-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité