Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSPC0077-5GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC0077-5G
α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluène 97%
α-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluène


Formule: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Point d'ébullition: 74 °C/3mmHg
Densité: 1,629 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040126
Numéro CAS: 68220-26-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité