2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC0087-1G PC0087-5G
APOSPC0087-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC0087-1G APOSPC0087-5G
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone 98%
2-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈ClFO
Point d'ébullition: 71 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060275
Numéro CAS: 81112-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité