(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0088-1G PC0088-5G
APOSPC0088-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSPC0088-1G APOSPC0088-5G
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride 99%
(Pentafluorophenoxy)acetyl chloride
Formule: C₈H₂ClF₅O₂
Point d'ébullition: 116…117 °C/20mmHg
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01320685
Numéro CAS: 55502-53-9
EINECS: 259-676-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité