Aldéhyde 2-chloro-6-fluoro-3-méthylbenzoïque 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-fluoro-3-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolylaldehyde, 2-Chloro-6-fluoro-m-tolualdehyde, 2-Chloro-6-fluoro-3-tolualdehyde
PC0093-25G PC0093-5G PC0093-1G
APOSPC0093-25GEA 203 EUR InStock
APOSPC0093-25G APOSPC0093-5G APOSPC0093-1G
Aldéhyde 2-chloro-6-fluoro-3-méthylbenzoïque 95%
Aldéhyde 2-chloro-6-fluoro-3-méthylbenzoïque
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point de fusion: 26…33 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631360
Numéro CAS: 104451-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité