6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0094-25G PC0094-5G PC0094-1G
APOSPC0094-25GEA 319 EUR InStock
APOSPC0094-25G APOSPC0094-5G APOSPC0094-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631370
Numéro CAS: 286474-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité