3,4-Difluorobenzohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorobenzohydrazide
3,4-Difluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆F₂N₂O
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672992
Numéro CAS: 229957-07-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité