1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
PC0121-25G PC0121-100G
APOSPC0121-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC0121-25G APOSPC0121-100G
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzène 98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,34 g/mol
Point de fusion: 37…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143441
Numéro CAS: 208186-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité