3-Chloro-2-fluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0130-100G PC0130-25G
APOSPC0130-100GEA 155 EUR InStock
APOSPC0130-100G APOSPC0130-25G
3-Chloro-2-fluorophénol 98%
3-Chloro-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631572
Numéro CAS: 2613-22-1
EINECS: 220-042-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité