Acide (3-chloro-2-fluorophényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Chloro-2-fluorophenyl)acetic acid
PC0133-1G PC0133-5G PC0133-10G
APOSPC0133-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC0133-1G APOSPC0133-5G APOSPC0133-10G
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)acétique
Acide (3-chloro-2-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
MW: 188,59 g/mol
Point de fusion: 128…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631554
Numéro CAS: 261762-96-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité