Acide (3-chloro-4-fluorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0134-5G PC0134-1G
APOSPC0134-5GEA 16.1 EUR InStock
APOSPC0134-5G APOSPC0134-1G
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)acétique 98%
Acide (3-chloro-4-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Point de fusion: 55…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631555
Numéro CAS: 705-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité