Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque 97%
Acide 3-chloro-2,4-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Point de fusion: 169…177 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631387
Numéro CAS: 154257-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité