2-Fluoro-4-pyridone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoropyridin-4-ol, 2-Fluoro-4-hydroxypyridine
PC01475-1G PC01475-5G
APOSPC01475-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC01475-1G APOSPC01475-5G
2-Fluoro-4-pyridone 95%
2-Fluoro-4-pyridone
Formule: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114159
Numéro CAS: 22282-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité