Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC0152-1G PC0152-25G PC0152-5G
APOSPC0152-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC0152-1G APOSPC0152-25G APOSPC0152-5G
Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle 95%
Chlorure de 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₂Cl₂F₄O
MW: 261 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631511
Numéro CAS: 261763-03-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité