4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC01528-5GEA 379 EUR InStock
APOSPC01528-5G APOSPC01528-1G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 97%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044946
Numéro CAS: 114926-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité